1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22028.9025
8.22028.9025EA 0 EUR InStock
8.22028.9025
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Point de fusion: 190…193 °C
Densité: 1.537 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >200 °C
Numéro MDL: MFCD00001211
Numéro CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité