Acide 3,4-dihydroxycinnamique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22029.0010
8.22029.0010EA 70.5 EUR InStock
8.22029.0010
Acide 3,4-dihydroxycinnamique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₉H₈O₄
Chemical formula (OH)₂C₆H₃CHCHCOOH
Molar Mass 180.15 g/mol
Melting Point 234 - 237 °C (decomposition)
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 40
S Phrase S 36/37
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité