2,4-Diméthyl-3-pentanone pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
8.22037.9016
8.22037.9016EA 0 EUR InStock
8.22037.9016
2,4-Diméthyl-3-pentanone pour la synthèse
2,4-Diméthyl-3-pentanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008918
Numéro CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
ONU: 1224
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité