n-Docosane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22046.0050
8.22046.0050EA 91.4 EUR InStock
8.22046.0050
n-Docosane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Docosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0.7944 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 44 °C
Molar Mass 310.6 g/mol
Boiling Point 369 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.794 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité