Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Docosanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22047.0100
8.22047.0100EA 61.5 EUR InStock
8.22047.0100
1-Docosanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Docosanol


Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: ∼0.81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002939
Numéro CAS: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 326.6 g/mol
Boiling Point 180 °C (0.3 hPa)
Synonyms Behenyl alcohol
Hill Formula C22H46O

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité