1-Hexadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: n-Hexadecyl mercaptan, 1-Mercaptohexadecane, Hexadecane-1-thiol, n-Hexadecanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22063.0250
8.22063.0250EA 107 EUR InStock
8.22063.0250
1-Hexadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Hexadécanethiol
Formule: C₁₆H₃₄S
MW: 258,51 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0.8556 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011677
Numéro CAS: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 - 20 °C
Molar Mass 258.5 g/mol
Boiling Point 185 - 190 °C (9 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité