Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Butanol-2, EMPLURA®, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22263.2500
8.22263.2500EA 68.6 EUR InStock
8.22263.2500
(±)-Butanol-2, EMPLURA®, Supelco®
(±)-Butanol-2


Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=93e0b6b0d66ee031081607904a64140d92635df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité