Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (II) chlorure (≥73% Pt) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.24566.0500
8.24566.0500EA 175 EUR InStock
8.24566.0500
Platine (II) chlorure (≥73% Pt) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Platine (II) chlorure


Formule: Cl₂Pt
Point de fusion: 581 °C
Densité: 6.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 581 °C decomposes
Molar Mass 265.99 g/mol
Density 6.1 g/cm3
pH 5 - 6 (H2O) suspension

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité