Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
8.40004.0025
8.40004.0025EA 0 EUR InStock
8.40004.0025
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque pour la synthèse
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007119
Numéro CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité