2-Phénylpyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40041.0025
8.40041.0025EA 130 EUR InStock
8.40041.0025
2-Phénylpyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 269…270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 155.2 g/mol
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (30 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité