Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétraoctylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tetra-n-octylphosphonium bromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.40068.0010
8.40068.0010EA 52.9 EUR InStock
8.40068.0010
Bromure de tétraoctylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de tétraoctylphosphonium


Formule: C₃₂H₆₈BrP
MW: 563,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210101
Numéro CAS: 23906-97-0
EINECS: 245-935-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 40 - 45 °C
Molar Mass 563.76 g/mol
Flash Point 121 °C
pH  - 3 (50 g/l, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité