1,2-Dichloro-3-nitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40100.0250
8.40100.0250EA 0 EUR InStock
8.40100.0250
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1.721 g/cm³ (14 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007062
Numéro CAS: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.067 g/l (20 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 192 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.45 g/cm3 (80 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité