4-tert-Butylaniline pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.40105.0025
8.40105.0025EA 0 EUR InStock
8.40105.0025
4-tert-Butylaniline pour la synthèse
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007899
Numéro CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité