1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40144.0050
8.40144.0050EA 177 EUR InStock
8.40144.0050
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène
Formule: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158,2 g/mol
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00054610
Numéro CAS: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 158.20 g/mol
Density 0.97 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité