Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclopropylcétone, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.40157.0025
8.40157.0025EA 76.6 EUR InStock
8.40157.0025
Dicyclopropylcétone, Sigma-Aldrich®
Dicyclopropylcétone


Formule: C₇H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₇H₁₀O
Molar Mass 110.15 g/mol
Boiling point 160 - 162 °C (1013 hPa)
Density 0.968 g/cm³
Flash point 39 °C
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 10

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité