2-Isopropylphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40160.0100
8.40160.0100EA 68.5 EUR InStock
8.40160.0100
2-Isopropylphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 0.995 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
ONU: 3145
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.22 g/l (20 °C)
Melting Point 14 - 16 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 212 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.066 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité