4-(2-Pyridylazo)résorcinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41016.0005
8.41016.0005EA 243 EUR InStock
8.41016.0005
4-(2-Pyridylazo)résorcinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 187 - 189 °C
Molar Mass 215.21 g/mol
Synonyms 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
Hill Formula C11H9N3O2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité