Acide 4-vinylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41019.0001
8.41019.0001EA 119 EUR InStock
8.41019.0001
Acide 4-vinylbenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-vinylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Point d'ébullition: 282
Point de fusion: 115
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 148.16 g/mol
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité