Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide vanillique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41025.0050
8.41025.0050EA 99.2 EUR InStock
8.41025.0050
Acide vanillique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide vanillique


Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Synonyms 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Hill Formula C8H8O4

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité