Aminoacetonitrile sulphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41034.0050
8.41034.0050EA 137 EUR InStock
8.41034.0050
Aminoacetonitrile sulphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aminoacetonitrile sulphate
Formule: C₄H₁₀N₄O₄S
MW: 210,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012851
Numéro CAS: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 210.2 g/mol
Synonyms Glycinonitrile sulphate
Hill Formula C4H10N4O4S
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité