Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentachloropyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentachloropyridine, Perchloropyridine

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41070.0025
8.41070.0025EA 83.1 EUR InStock
8.41070.0025
Pentachloropyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pentachloropyridine


Formule: C₅Cl₅N
MW: 251,33 g/mol
Point d'ébullition: 279…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006230
Numéro CAS: 2176-62-7
EINECS: 218-535-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.009 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 126 °C
Molar Mass 251.32 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité