2'-Chloroacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41072.0050
8.41072.0050EA 116 EUR InStock
8.41072.0050
2'-Chloroacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1.189 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000560
Numéro CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₈H₇ClO
Molar Mass 154.59 g/mol
Storage class 6.1B Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 22-36/37/38
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité