Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41088.0005
8.41088.0005EA 132 EUR InStock
8.41088.0005
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…221 °C
Numéro MDL: MFCD00001464
Numéro CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 220 - 221 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms trans-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité