Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diisopropylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41095.9999
8.41095.9999EA 0 EUR InStock
8.41095.9999
2,6-Diisopropylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylaniline


Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008887
Numéro CAS: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility < - 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 177.29 g/mol
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Flash Point 125 °C
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité