Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dithiodipyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41109.0005
8.41109.0005EA 98.6 EUR InStock
8.41109.0005
2,2'-Dithiodipyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dithiodipyridine


Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006287
Numéro CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 220.3 g/mol
Flash Point 210 °C
Ignition Point 340 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité