Alcool 3,4-dichlorobenzylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41133.0010
8.41133.0010EA 60.5 EUR InStock
8.41133.0010
Alcool 3,4-dichlorobenzylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Alcool 3,4-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004633
Numéro CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 38 - 39 °C
Molar Mass 177.03 g/mol
Boiling Point 148 - 151 °C
Flash Point 110 °C
Synonyms 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Hill Formula C7H6Cl2O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité