Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-fluorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41139.0001
8.41139.0001EA 54.5 EUR InStock
8.41139.0001
Acide 3-fluorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-fluorophtalique


Formule: C₈H₅FO₄
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 184.12 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité