p,α-α-α-Tétrafluoroanisol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41175.0001
8.41175.0001EA 109 EUR InStock
8.41175.0001
p,α-α-α-Tétrafluoroanisol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040835
Numéro CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 180.1 g/mol
Boiling Point 104 - 105 °C (1013 hPa)
Flash Point 15 °C
Density 1.323 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité