N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41179.0001
8.41179.0001EA 118 EUR InStock
8.41179.0001
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008799
Numéro CAS: 3376-24-7
EINECS: 222-168-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 71...73 °C
Molar Mass 177,24 g/mol
HS Code 2929 90 00
Storage temperature Store below +15 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥71 °C
Melting range (upper value) ≤73 °C
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité