Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Chloroanisole pour la synthèse

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41222.9999
8.41222.9999EA 0 EUR InStock
8.41222.9999
3-Chloroanisole pour la synthèse
3-Chloroanisole


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Densité: 1.172 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000591
Numéro CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 235 mg/l (25 °C)
Molar Mass 142.58 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Flash Point 73 °C
Density 1.172 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité