Indazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41229.9999
8.41229.9999EA 0 EUR InStock
8.41229.9999
Indazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Indazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité