Tetramethylammonium acetate 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41249.0010
8.41249.0010EA 122 EUR InStock
8.41249.0010
Tetramethylammonium acetate 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium acetate
Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011630
Numéro CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.000 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité