Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41260.0005
8.41260.0005EA 60.7 EUR InStock
8.41260.0005
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 663 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001325
Numéro CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 156 - 158 °C
Molar Mass 144.12 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité