Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41268.0100
8.41268.0100EA 121 EUR InStock
8.41268.0100
Vinyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Vinyltriméthoxysilane


Formule: C₅H₁₂O₃Si
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008605
Numéro CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 148.23 g/mol
Boiling Point 122 - 124 °C
Vapor Pressure 88 hPa (55 °C)
Flash Point 22 °C
Explosion Limit 1.1 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité