Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Fournisseur: Merck
8.41290.0001
8.41290.0001EA 0 EUR InStock
8.41290.0001
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité