2-Nitrobenzyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41296.0010
8.41296.0010EA 406 EUR InStock
8.41296.0010
2-Nitrobenzyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzyle chlorure
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 1.5557 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007185
Numéro CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 171.58 g/mol
Boiling Point 127 - 133 °C (13 hPa)
Flash Point 112 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité