Anhydride citraconique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41321.0100
8.41321.0100EA 96.2 EUR InStock
8.41321.0100
Anhydride citraconique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride citraconique
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1.243 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 7 - 8 °C
Molar Mass 112.08 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (47 °C)
Flash Point 101 °C
Density 1.243 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité