Acide cyclopentylacetique pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
8.41330.0010
8.41330.0010EA 0 EUR InStock
8.41330.0010
Acide cyclopentylacetique pour la synthèse
Acide cyclopentylacetique
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001387
Numéro CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité