Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Propinyl-triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(prop-2-yn-1-yl)phosphonium bromide
8.41338.0005
8.41338.0005EA 112 EUR InStock
8.41338.0005
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium pour la synthèse
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₁₈BrP
MW: 381.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011811
Numéro CAS: 2091-46-5
EINECS: 218-242-2
ONU: 3464
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 177 - 178 °C
Molar Mass 381.25 g/mol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité