Triisopropylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41359.0010
8.41359.0010EA 48.8 EUR InStock
8.41359.0010
Triisopropylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilane
Formule: C₉H₂₂Si
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7734 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009657
Numéro CAS: 6485-79-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 84 - 85 °C (46.7 hPa)
Flash Point 35 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité