Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Isopropylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: p-Isopropylacetophenone, 4-Isopropylacetophenone

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41367.0010
8.41367.0010EA 108 EUR InStock
8.41367.0010
4'-Isopropylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Isopropylacétophénone


Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048297
Numéro CAS: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 119 - 120 °C (13.3 hPa)
Density 0.970 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C11H14O

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité