Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-fluorophényl)sulfone, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41368.0005
8.41368.0005EA 96.7 EUR InStock
8.41368.0005
Bis(4-fluorophényl)sulfone, Sigma-Aldrich®
Bis(4-fluorophényl)sulfone


Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000350
Numéro CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 98 - 99 °C
Molar Mass 254.25 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité