Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxystyrène, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41398.0005
8.41398.0005EA 156 EUR InStock
8.41398.0005
4-Méthoxystyrène, Sigma-Aldrich®
4-Méthoxystyrène


Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.3 °C
Densité: 1.002 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008619
Numéro CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 204 - 205 °C
Flash Point 76 °C
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Vinylanisole
Hill Formula C9H10O

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité