(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
Fournisseur: Merck
8.41404.0005
8.41404.0005EA 0 EUR InStock
8.41404.0005
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
Formule: C₇H₁₆O₂Si
Numéro MDL: MFCD00009172
Numéro CAS: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité