3-Fluoro-DL-phenylalanine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.41409.0005
8.41409.0005EA 0 EUR InStock
8.41409.0005
3-Fluoro-DL-phenylalanine pour la synthèse
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Numéro MDL: MFCD00004273
Numéro CAS: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité