6-Méthoxysalicylaldéhyde
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
8.41484.0001
8.41484.0001EA 0 EUR InStock
8.41484.0001
6-Méthoxysalicylaldéhyde
6-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151830
Numéro CAS: 700-44-7
EINECS: 211-844-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité