Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.41499.0025
8.41499.0025EA 0 EUR InStock
8.41499.0025
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle pour la synthèse
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle
Formule: C₂₈H₄₅ClO₂
MW: 449,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003633
Numéro CAS: 7144-08-3
EINECS: 230-447-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 449.11 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité