2-Sulphobenzoic cyclic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41501.0025
8.41501.0025EA 129 EUR InStock
8.41501.0025
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formule: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005879
Numéro CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 122 °C
Molar Mass 184.17 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité