2,3-Dimethylmaleic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41502.0005
8.41502.0005EA 119 EUR InStock
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005523
Numéro CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité