Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Norvaline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41505.0001
8.41505.0001EA 53.4 EUR InStock
8.41505.0001
L(+)-Norvaline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norvaline


Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 48.7 g/l (25 °C)
Melting Point 310 °C
Molar Mass 117.15 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité